Learn More
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 10765642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10765642
Marca: Thermo Scientific Acros 428180010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 340-06-7 | C8H7F3O | 176.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 340-06-7
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 127°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7F3O
Formula lineare C6H5CH(OH)CF3
Indice di rifrazione 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00077845
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.3
Rotazione specifica +30° to +33° (20°C, 589nm) (C= neat)
Sinonimo s-+-alpha-trifluoromethyl benzyl alcohol, s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-ol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, s-+-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem15591, s-1-phenyltrifluoroethanol, s-a-trifluoromethyl benzyl alcohol, 1s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
InChI Key VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)O
IUPAC Name (1S)-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol
Molecular Weight (g/mol) 176.14
PubChem CID 1472401
Peso formulazione 176.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.