Learn More
(S)-(-)-Bay-K-8644, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476318
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16476318 10 mg 10mg
16432437 50 mg 50mg
16428907 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16476318 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15124
MedChemExpress (S)-(-)-Bay-K-8644 is an agonist of L-type Ca2+ channel. (S)-(-)-Bay-K-8644 activates Ba2+ currents (IBa) (EC50=32 nM).
(S)-(-)-Bay-K-8644 is an agonist of L-type Ca2+ channel. (S)-(-)-Bay-K-8644 activates Ba2+ currents (IBa) (EC50=32 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Bay-K-8644
CAS 98625-26-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H15F3N2O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=C([N+]([O-])=O)[C@@H](C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N1
Molecular Weight (g/mol) 356.3
Peso formulazione 356.3
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only