Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Bay K 8644
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18767096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18767096 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18767096 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 1546/10
CaV1.x activator; (S)-(-)-enantiomer of (±)-Bay K 8644
L-type Ca2+-channel activator with positive inotropic, vasoconstrictive and behavioral effects in vivo.
Racemate and (R)-(+)-Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98625-26-4
Formula molecolare C16H15F3N2O4
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Bay K 8644
Quantità 10 mg
Peso formulazione 356.3
Purezza >99%
Peso molecolare 356.301