Learn More
(S)-(-)-Bay K 8644, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
CaV1.x activator; (S)-(-)-enantiomer of (±)-Bay K 8644
Marca:  Tocris Bioscience 1546/10
Encompass
Codice prodotto. 13429653
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
L-type Ca2+-channel activator with positive inotropic, vasoconstrictive and behavioral effects in vivo.
Racemate and (R)-(+)-Enantiomer also available.
Specifica
Specifica
(S)-(-)-Bay K 8644
C16H15F3N2O4
s---bay k 8644, bay-k-8644 s---, --s-bayk8644, s---bay k8644, bay-k-8644 s--, methyl 4s-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, s---1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, tocris-1544, lopac-b-112, d02rih
CC1=C(C(C(=C(N1)C)[N+](=O)[O-])C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(=O)OC
356.301
356.3
98625-26-4
10mg
ZFLWDHHVRRZMEI-ZDUSSCGKSA-N
methyl (4S)-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
6603728
>99%