Learn More
S-Butyrylthiocholine iodide, 98%
Codice prodotto. 10274370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274370 25 g Bottiglia in vetro 25g
11955721 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10274370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108150250
CAS: 1866-16-6 | C9H20INOS | 317.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1866-16-6
Formula molecolare C9H20INOS
Molecular Weight (g/mol) 317.22
InChI Key WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
PubChem CID 74630
IUPAC Name 2-butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodide
SMILES CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Specifications
Materiale o nome chimico S-Butyrylthiocholine iodide
Punto di fusione 172.0°C to 176.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Quantità 25 g
Beilstein 04,IV,1585
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 317.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • S-Butyrylthiocholine iodide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement