Learn More
(S)-Carisbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-Carisbamate |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 215.0349 |