Learn More
(S)-cis-Verbenol, 97%, sum of isomers
Codice prodotto. 10704185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10704185 25 g Bottiglia in vetro 25g
10224634 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10704185 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 347330250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18881-04-4
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00065444
InChI Key WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Sinonimo s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
PubChem CID 87839
IUPAC Name (1S,2S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
SMILES CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-cis-Verbenol
Nota nome Sum of isomers
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62°C to 68°C
Colore Bordeaux to Brown-Red
Densità 85g/mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (sum of isomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 25 g
Condizione di rotazione specifica + 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotazione specifica + 10
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder