Learn More
S-Curve™ BD-700 Bouffant Dispenser
Codice prodotto. 16450905
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PETG
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale unitSize
16450905 PETG Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16450905 Fornitore S-Curve™ N. del fornitore 19162568
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
For bulk dispensing in cleanrooms and laboratories
  • Made of 1/8 in.-thick (0.3cm) clear acrylic
  • Full-length hinge for durability
  • Flame treated edges for smoothness
  • Extra-large rectangular opening for easy access
  • Freestanding or wall mountable
Specifica
Product Type Bouffant Cap Dispenser
Colore Clear
Profondità (sistema imperiale) 6 in.
Profondità (sistema metrico) 15.2 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 15.24 x 30.4 x 30.4 cm (6 x 12 x 12 in.)
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 30.4 cm
Materiale PETG
Mounting Free-standing or Wall Mount
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Bordi Flame Treated
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing of cleanroom caps
Da utilizzare con (apparecchiatura) For dispensing of cleanroom caps