Learn More
(S)-(-)-Dropropizine, TRC
Codice prodotto. 30385912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30385912 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385912 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD6815001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Dropropizine
CAS 99291-25-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C13H20N2O2
Quantità 1 g
Sinonimo Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
InChI Formula InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Peso formulazione 236.1525
Percent Purity >95