missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-Dropropizine, TRC

Codice prodotto. 30376317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30376317 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30376317 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD681500100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (S)-(-)-Dropropizine
CAS 99291-25-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C13H20N2O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
InChI Formula InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Peso formulazione 236.1525
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.