Learn More
R&D Systems™ (S)-Duloxetine hydrochloride
Codice prodotto. 30001596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001596 50 mg 50mg
30001576 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001596 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4798/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent 5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI); also blocks dopamine reuptake
High affinity, competitive 5-HT and noradrenaline (NA) re-uptake inhibitor (Ki values are 8.5 and 45 nM for 5-HT and NA reuptake respectively in cortical synaptosomes; IC50 values are 28 and 46 nM for 5-HT and NA reuptake respectively in rat hippocampal slices). Also blocks dopamine reuptake (Ki = 300 nM in striatal synaptosomes). Exhibits antidepressant and anxiolytic effects. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136434-34-9
Formula molecolare C18H20ClNOS
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Duloxetine hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 333.88
Purezza >99%
Peso molecolare 333.87