Learn More
(S)-Equol, TRC
Codice prodotto. 30136840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136840 25 mg 25mg
17958784 5 mg 5mg
17918124 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136840 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE59300125MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-95-3
Formula molecolare C15 H14 O3
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (3S)-, 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, 4',7-Isoflavandiol (6CI,7CI,8CI), (3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (-)-(S)-Equol, (-)-Equol, (3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol, (3S)-Equol, (S)-(-)-4',7-Isoflavandiol, (S)-(-)-Equol, (S)-3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (S)-Equol, 4',7-Dihydroxyisoflavan, AUS 131, Equol, Equol, (-)-, S-equol, SE 5OH
IUPAC Name (3S)-3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(O)ccc3C2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Equol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
Peso formulazione 242.0943
Percent Purity >95%