Learn More
S-Ethyl thioacetate, 98+%
Codice prodotto. 11433444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433444 25 g 25g
11423444 5 g 5g
11443444 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433444 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10680.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-60-5 | C4H8OS | 104.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-60-5
Formula molecolare C4H8OS
Molecular Weight (g/mol) 104.167
Numero MDL MFCD00015178
InChI Key APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-ethyl thioacetate, ethanethioic acid, ethyl ester, ethanethioic acid, s-ethyl ester, ethyl thiolacetate, ethyl ethanethioate, ethanethioic acid s-ethyl ester, s-ethyl thiolacetate, acetic acid, thio-, ethyl ester, thioethyl compound, acetic acid, thio-, s-ethyl ester
PubChem CID 61171
IUPAC Name S-ethyl ethanethioate
SMILES CCSC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico S-Ethyl thioacetate
Punti di ebollizione 116°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Odore Stench
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1737643
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 104.18
Percent Purity ≥98%