Learn More
S-Ethylglutathione, TRC
Codice prodotto. 30376993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30376993 5 mg
30381392 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30376993 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9185005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24425-52-3
Formula molecolare C12 H21 N3 O6 S
Molecular Weight (g/mol) 335.38
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-ethylsulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES CCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico S-Ethylglutathione
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H21N3O6S/c1-2-22-6-8(11(19)14-5-10(17)18)15-9(16)4-3-7(13)12(20)21/h7-8H,2-6,13H2,1H3,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
Peso formulazione 335.1151