Learn More
(S)-(-)-Glycidol, 97%, (98% ee)
Codice prodotto. 10346884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10346884 1 g Bottiglia in vetro 1g
10103444 5 g Bottiglia in vetro 5g
10224684 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10346884 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411000010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60456-23-7 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60456-23-7
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00074874
InChI Key CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Sinonimo s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
PubChem CID 6973630
ChEBI CHEBI:38690
IUPAC Name [(2S)-oxiran-2-yl]methanol
SMILES C1C(O1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Glycidol
Nota nome 98% ee
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -54°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1160g/mL
Punti di ebollizione 160°C to 161°C
Punto d'infiammabilità 66°C
Eccesso enantiomerico 97.5% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.116
Rotazione specifica −12° to −18° (20°C, 589nm) (neat)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 97%,(98% ee)
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-Glycidol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.