Learn More
(S)-(-)-Glycidol, TRC
Codice prodotto. 30389700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389700 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6156901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Glycidol
CAS 60456-23-7
Formula molecolare C3H6O2
Quantità 1 g
Sinonimo (2S)-2-Oxiranemethanol, (S)-Oxiranemethanol, (-)-2,3-Epoxy-1-propanol, (-)-D-Glycidol, (-)-Glycidol, (2S)-2-Oxiranylmethanol, (S)-(-)-Oxiranemethanol, (S)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol, S-Glycidyl Alcohol
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
SMILES OC[C@H]1CO1
IUPAC Name [(2S)-oxiran-2-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Peso formulazione 74.0368