Learn More
(S)-(+)-Glycidyl nosylate, 98%
Codice prodotto. 10501901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10501901 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10722194 10 g Bottiglia in vetro 10g
11975151 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10501901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296420025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115314-14-2
Formula molecolare C9H9NO6S
Molecular Weight (g/mol) 259.23
Numero MDL MFCD00064582
InChI Key AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
PubChem CID 146490
IUPAC Name [(2S)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzenesulfonate
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Punto di fusione 61.0°C to 65.0°C
Colore Brown-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Condizione di rotazione specifica + 21.50 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotazione specifica + 21.50
Peso formulazione 259.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Needles or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.