Learn More
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 97%
Codice prodotto. 10643162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10643162 1 g Bottiglia in vetro 1g
10279793 250 mg Glass Bottle 250mg
11632769 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10643162 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337640010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 32780-06-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32780-06-6
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00066224
InChI Key NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
PubChem CID 2733813
IUPAC Name (5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
SMILES C1CC(=O)OC1CO
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 110°C to 115°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4680 to 1.4720
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.23
Condizione di rotazione specifica +33.5° (20°C 589nm,c=3,EtOH)
Rotazione specifica + 33.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-y-Hydroxymethyl-y-butyrolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.