Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10285271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10285271 5 g Bottiglia in vetro 5g
10193091 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10285271 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 333200050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
(S)-(+)-Ibuprofen, CAS # 51146-56-6, is the active enantomerof the non-steroidal anti-inflammatory drug, ibuprofen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug commonly used in its racemic form
  • (S)-(+)-Ibuprofen is the active enantiomer of this drug that confers anti-inflammatory activity
  • (S)-(+)-Ibuprofen inhibits prostaglandin synthesis and thus reduces inflammation and pain when ingested
Applications
  • As the active enantiomer of ibuprofen, (S)-(+)-Ibuprofen is used in laboratory research for pharmacokinetic studies
  • (S)-(+)-Ibuprofen may be used as an inhibitor of cycloogenase 1 and 2 and an agonist of PPARalpha and PPARgamma
  • (S)-(+)-Ibuprofen may be used as material to study development of drug delivery systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51146-56-6
Formula molecolare C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.28
Numero MDL MFCD00069289
InChI Key HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Sinonimo s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractil
PubChem CID 39912
ChEBI CHEBI:43415
IUPAC Name (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Ibuprofen
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49.0°C to 53.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica + 57.00 (20.00°C c=2,EtOH)
Rotazione specifica + 57.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Peso formulazione 206.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-Ibuprofen