Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491979
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491979 1 g 1g
16440678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491979 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY78131A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress (S)-(+)-Ibuprofen ((S)-Ibuprofen), a S(+)-enantiomer of Ibuprofen, is a potent COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 2.1 μM and 1.6 μM, respectively. (S)-(+)-Ibuprofen has analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antipyretic effects.
(S)-(+)-Ibuprofen ((S)-Ibuprofen), a S(+)-enantiomer of Ibuprofen, is a potent COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 2.1 μM and 1.6 μM, respectively. (S)-(+)-Ibuprofen has analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antipyretic effects.
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Ibuprofen
Forma fisica Powder
CAS 51146-56-6
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H18O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo (S)-Ibuprofen
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC([C@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 206.28
Peso formulazione 206.28
Percent Purity 99.79%
Grado Research
Research purposes only