Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen, TRC
Codice prodotto. 17931605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17931605 100 mg 100mg
17934465 1 g 1g
17970335 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17931605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI140010100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51146-56-6
Formula molecolare C13 H18 O2
Molecular Weight (g/mol) 206.28
Sinonimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (+)-(S)-Ibuprofen, (+)-(S)-p-Isobutylhydratropic acid, (+)-Ibuprofen, (+)-Ibuprophen, (+)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid, (S)-(+)-Ibuprofen, (S)-(+)-p-Isobutylhydratropic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-Ibuprofen, (αS)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, Dexibuprofen, Nyfen, S-Optifen, Seractil, Ultraprofen, d-Ibuprofen
IUPAC Name (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Ibuprofen
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Peso formulazione 206.1307
Percent Purity >95%