Learn More
(S)-(-)-Limonene, 97%
Codice prodotto. 11317996
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11317996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13244.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.238 g/mol
(S)-(-)-Limonene is used to inhibit the proliferation of colon cancer cells. It is also used in artificial essential oils in order to produce (+)-carvone. It is an active component of turpentine. Further, it is used in flavorings, fragrances, and cosmetics. It finds application as a solvent and wetting agent. In addition to this it is used to produce resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-Limonene is used to inhibit the proliferation of colon cancer cells. It is also used in artificial essential oils in order to produce (+)-carvone. It is an active component of turpentine. Further, it is used in flavorings, fragrances, and cosmetics. It finds application as a solvent and wetting agent. In addition to this it is used to produce resins.
Solubility
Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Notes
Incompatible strong oxidizing agents, acids, strong bases and peroxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5989-54-8
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.238
Numero MDL MFCD00001558
InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Sinonimo --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC Name (4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
SMILES CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Limonene
Punto di fusione -74°C
Densità 0.844
Punti di ebollizione 175°C to 177°C
Punto d'infiammabilità 48°C (118°F)
Indice di rifrazione 1.472
Quantità 250 g
Numero UN UN2052
Beilstein 2323991
Indice di Merck 14,5493
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Optical Rotation −90° (c=10 in Ethanol)
Peso formulazione 136.23
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-Limonene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Limonene