Learn More
(S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10237413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10237413 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10471861 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10237413 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 264112500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20445-33-4
Formula molecolare C10H8ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 252.62
Numero MDL MFCD00067105
InChI Key PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Sinonimo s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
IUPAC Name (2S)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3400g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 214.0°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4680 to 1.4700
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 6365
Gravità specifica 1.34
Condizione di rotazione specifica +132° (20°C c=6,CHCl3)
Rotazione specifica + 132.00
Peso formulazione 252.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.