Learn More
S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate, TRC
Codice prodotto. 30484123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30484123 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30484123 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31496010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Formula molecolare C2H6N2S.1/2H2SO4
Quantità 10 mg
Sinonimo Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
InChI Formula InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name methyl carbamimidothioate;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 139.14
Peso formulazione 278.0177