Learn More
S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate, TRC
Codice prodotto. 30466623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466623 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466623 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3149601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Formula molecolare C2H6N2S.1/2H2SO4
Quantità 1 g
Sinonimo Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
InChI Formula InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name methyl carbamimidothioate;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 139.14
Peso formulazione 278.0177