Learn More
S-Methyl methanethiolsulfonate, 97%
Codice prodotto. 11945731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11945731 100 g Bottiglia in vetro 100g
10171043 1 g Bottiglia in vetro 1g
10793514 5 g Bottiglia in vetro 5g
10197783 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11945731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197391000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2949-92-0 | C2H6O2S2 | 126.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2949-92-0
Formula molecolare C2H6O2S2
Molecular Weight (g/mol) 126.19
Numero MDL MFCD00007565
InChI Key XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-methyl methanethiosulfonate, methyl methanethiolsulfonate, methyl methanethiosulfonate, s-methyl methanesulfonothioate, methanesulfonothioic acid, s-methyl ester, methyl methanesulfonothioate, s-methyl methanethiolsulfonate, methanethiosulfonic acid s-methyl ester, s-methyl methanethiosulphonate, methanesulfonylsulfanyl methane
PubChem CID 18064
ChEBI CHEBI:74357
IUPAC Name methylsulfonylsulfanylmethane
SMILES CSS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico S-Methyl methanethiolsulfonate
Densità 1.2270g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 71.0°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SO2SCH3
Indice di rifrazione 1.5118
Quantità 100 g
Fieser 05,454; 07,243; 12,325; 01,169; 10,107; 16,99
Gravità specifica 1.227
Peso formulazione 126.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • S-Methyl methanethiolsulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.