Learn More
S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30010301
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010301 5 mg 5mg
30010319 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010301 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3017805MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 140703-15-7
Formula molecolare C6 H13 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 163.24
Sinonimo Disulfiram Impurity 4
IUPAC Name N,N-diethyl-1-methylsulfinylformamide
SMILES CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Especificaciones
Materiale o nome chimico S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Peso formulazione 163.0667
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.