Learn More
S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30010319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010319 10 mg 10mg
30010301 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010319 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM30178010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140703-15-7
Formula molecolare C6 H13 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 163.24
Sinonimo Disulfiram Impurity 4
IUPAC Name N,N-diethyl-1-methylsulfinylformamide
SMILES CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Peso formulazione 163.0667