Learn More
(S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 205310050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 14649-03-7 Peso : 0.05525kg Transport : UN number : 2206 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantità | 5mL |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
Chiral derivatization reagentIdentificatori chimici
14649-03-7 | |
147.18 | |
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N | |
2724173 | |
CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O |
C9H9NO | |
MFCD00002036 | |
s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene # | |
[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene |
Specifica
(S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate | |
65°C | |
Glass bottle | |
1.05 | |
− 10.00 | |
Colorless to Yellow | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5CH(CH3)NCO | |
s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene # | |
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N | |
[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene | |
2724173 | |
Liquid |
1.0500g/mL | |
Authentic | |
1.5130 to 1.5150 | |
−10° (20°C neat) | |
55.0°C to 56.0°C (2.5mmHg) | |
5mL | |
14649-03-7 | |
100.0 | |
C9H9NO | |
MFCD00002036 | |
Solubility in water: decomposes | |
CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O | |
147.18 | |
147.18 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
- (S)-(-)-a-Methylbenzyl isocyanate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.