missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-159273
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
14649-03-7
C9H9NO
147.18
MFCD00002036
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
2724173
[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene
CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
14649-03-7
C9H9NO
147.18
MFCD00002036
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
2724173
[(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene
CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 56.0°C (2.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH(CH3)NCO
Indice di rifrazione 1.5130 to 1.5150
Quantità 1 mL
Gravità specifica 1.05
Condizione di rotazione specifica −10° (20°C neat)
Rotazione specifica − 10.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-a-Methylbenzyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'