Learn More
(S)-(-)-alpha-Methylbenzyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 10657934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657934 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
10236260 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657934 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205310010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14649-03-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14649-03-7
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00002036
InChI Key JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
PubChem CID 2724173
IUPAC Name [(1S)-1-isocyanatoethyl]benzene
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 56.0°C (2.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)NCO
Indice di rifrazione 1.5130 to 1.5150
Quantità 1 mL
Gravità specifica 1.05
Condizione di rotazione specifica −10° (20°C neat)
Rotazione specifica − 10.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-a-Methylbenzyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.