Learn More
S-Metolachlor, TRC
Codice prodotto. 30475674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475674 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475674 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33871325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico S-Metolachlor
CAS 87392-12-9
Formula molecolare C15 H22 Cl N O2
Quantità 25 mg
Sinonimo Acetamide, 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-, (S)-, (S)-Metolachor, Brawl, Dual Gold, Dual II Magnum, Pennant Magnum, S-Metholachlor, S-Metolachlor, α-Metolachlor
InChI Formula InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/t12-/m0/s1
SMILES CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)COC)C(=O)CCl
IUPAC Name 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2S)-1-methoxypropan-2-yl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 283.79
Peso formulazione 283.1339