Learn More
(S)-Metolachor, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493266
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493266 25 mg 25mg
16441127 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16493266 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY117279
MedChemExpress (S)-Metolachor, a derivative of aniline, is a major pesticide in use.
(S)-Metolachor, a derivative of aniline, is a major pesticide in use.
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Metolachor
CAS 87392-12-9
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H22ClNO2
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (352.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=C(C)C=CC=C1CC)[C@@H](C)COC)CCl
Molecular Weight (g/mol) 283.79
Peso formulazione 283.79
Percent Purity 98.5%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Research purposes only