Learn More
S-Mirtazapine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (S)-Mirtazapine |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 265.1579 |