Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30050866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050866 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1372.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
CAS 102767-31-7
Nomi componenti o analita (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C8 H15 Cl N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Levetiracetam Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
IUPAC Name (2S)-2-(4-chlorobutanoylamino)butanamide
Molecular Weight (g/mol) 206.67
Quantità 25 mg
Peso formulazione 206.0822 g/mol