Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide, TRC
Codice prodotto. 30010773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010773 100 mg 100mg
30010091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010773 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA618580100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102767-31-7
Formula molecolare C8 H15 Cl N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 206.67
Sinonimo Levetiracetam Related Compound A
IUPAC Name (2S)-2-(4-chlorobutanoylamino)butanamide
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Nomi componenti o analita (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 100 mg
Peso formulazione 206.0822
Percent Purity >95%