Learn More
(S)-N-((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl)methyl)-N-methylacetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-N-((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl)methyl)-N-methylacetamide |
| CAS | 2512206-14-1 |
| Formula molecolare | C14 H19 N O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Acetamide, N-[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]-N-methyl-, N-[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]-N-methylacetamide, N-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl]-N-methyl-acetamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H19NO3/c1-9(16)15(2)8-11-5-10-6-13(17-3)14(18-4)7-12(10)11/h6-7,11H,5,8H2,1-4H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc2C[C@H](CN(C)C(=O)C)c2cc1OC |
| IUPAC Name | N-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl]-N-methylacetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 249.306 |
| Peso formulazione | 249.136 |