Learn More
(S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, ChiPros∣r, 99%, ee 99+%
Codice prodotto. 11394186
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11394186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19299.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17480-69-2 | C15H24N | 218.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17480-69-2
Formula molecolare C15H24N
Molecular Weight (g/mol) 218.36
Numero MDL MFCD00066325
InChI Key UHABCGJJMSQRRP-ZDUSSCGKSA-O
Sinonimo s---n-benzyl-1-phenylethylamine, s---n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s-n-benzyl-1-phenylethanamine, s-n-benzyl-1-phenylethylamine, benzyl 1s-1-phenylethyl amine, s-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s--n-benzyl-alpha-phenylethylamine, pubchem5973, n-benzyl-d-amphetamine
PubChem CID 1268085
IUPAC Name (1S)-N-benzyl-1-phenylethanamine
SMILES C[C@H]([NH2+]CC1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Densità 1.01
Punti di ebollizione 171°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.564
Quantità 5 g
Beilstein 3650264
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −39° (Neat)
Peso formulazione 211.31
Percent Purity 99%