Learn More
(S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15436506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436506 5 g 5g
15426506 1 g 1g
15446506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15436506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61423.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78879-20-6 | C15H18NO4 | 276.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78879-20-6
Formula molecolare C15H18NO4
Molecular Weight (g/mol) 276.31
Numero MDL MFCD00143845
InChI Key HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
Sinonimo boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 664088
IUPAC Name (3S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Colore White
Quantità 5 g
Beilstein 4297114
Peso formulazione 277.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid