Learn More
(S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10396414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396414 5 g Bottiglia in vetro 5g
10386414 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396414 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397580050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 101469-92-5 | C9H17NO3 | 178.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101469-92-5
Formula molecolare C9H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 178.24
Numero MDL MFCD01317839
InChI Key APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-+-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-pyrrolidinol, s-1-boc-3-pyrrolidinol, s-bochp, n-tert-butoxycarbonyl-s-+-3-pyrrolidinol, s-+-n-boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 854055
IUPAC Name tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Specifikationer
Materiale o nome chimico (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 64.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 273.3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica +21° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, in Methanol)
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.