Spécification
| Materiale o nome chimico | (S)-N-BOC-Allylglycine |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Rotazione specifica | + 10.50 |
| Condizione di rotazione specifica | +10.50° (20°C c=1,methanol) |
| Quantità | 500 mg |
| Afficher plus |