Learn More
(S)-N-BOC-Allylglycine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10320244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10320244 5 g Glass Bottle 5g
10176663 500 mg Glass Bottle 500mg
10039692 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10320244 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90600-20-7 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90600-20-7
Formula molecolare C10H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 215.249
Numero MDL MFCD01320851
InChI Key BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
PubChem CID 2734487
IUPAC Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-BOC-Allylglycine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica + 10.50
Condizione di rotazione specifica +10.50° (20°C c=1,methanol)
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Viscous Liquid