Learn More
(S)-N-BOC-α-Ethylalanine, 98%, 98% ee, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 441131000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 151171-11-8 Peso : 0.05010kg
Quantità 100mg
Codice prodotto. 11955521
  • 85.59€ / 100mg
Spedizione stimata: 09-08-2021
Identificatori chimici
151171-11-8
217.27
boc-l-isovaline, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-d-isovaline, s-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
(2S)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
C10H19NO4
SHZXLTCEPXVCSV-JTQLQIEISA-N
14284792
CCC(C)(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
(S)-N-BOC-α-Ethylalanine
Authentic
12
104°C to 112°C
98% ee
97.5
98%
boc-l-isovaline, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-d-isovaline, s-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
CCC(C)(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
217.27
217.27
98%,98% ee
98.0% min.
Glass Bottle
White to Yellow
100mg
151171-11-8
100.0
C10H19NO4
SHZXLTCEPXVCSV-JTQLQIEISA-N
(2S)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
14284792
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (S)-N-BOC-alpha-Ethylalanine
SDS Documenti
Certificati