Learn More
(S)-N-Boc Pipecolic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-N-Boc Pipecolic Acid |
| CAS | 26250-84-0 |
| Formula molecolare | C11H19NO4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (S)-N-Boc-piperidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-t-Butyloxycarbonyl-piperidine-2-carboxylic Acid, 1-t-Butyloxycarbonyl-L-pipecolinic Acid, (2S)-1-[(tert-butyl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 229.27 |
| Peso formulazione | 229.1314 |