Learn More
(S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10537454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10537454 5 g Bottiglia in vetro 5g
10214784 1 g Glass Bottle 1g
10102874 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10537454 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397830050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26250-84-0
Numero MDL MFCD00151904
InChI Key JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688617
IUPAC Name (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123.0°C to 127.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H19NO4
Quantità 5 g
Rotazione specifica -62° to -65° (20°C, 589nm) (C=1, acetic acid)
Molecular Weight (g/mol) 229.27
Peso formulazione 229.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.