Learn More
(S)-N-BOC-Propargylglycine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10344162
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
63039-48-5
C10H15NO4
213.23
MFCD01320855
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
2734488
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ynoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
63039-48-5
C10H15NO4
213.23
MFCD01320855
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
2734488
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ynoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-N-BOC-Propargylglycine
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 85.5°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 213.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-N-BOC-Propargylglycine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .