Learn More
(S)-N-Despropyl Pramipexole, TRC
Codice prodotto. 30138568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138568 1 g 1g
30134230 10 g 10g
30007594 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138568 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4168401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106092-09-5
Formula molecolare C7 H11 N3 S
Molecular Weight (g/mol) 169.25
Sinonimo (S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, (S)-N-Despropyl Pramipexole
IUPAC Name (6S)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
SMILES N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Specifica
Materiale o nome chimico (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Peso formulazione 169.0674