Learn More
(S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine, 97%
Codice prodotto. 11995241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995241 1 g Bottiglia in vetro 1g
11905251 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 395840010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19131-99-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19131-99-8
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
InChI Key RCSSHZGQHHEHPZ-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s---n-methyl-1-phenylethylamine, s-n-methyl-1-phenylethanamine, unii-4mu17yen7y, 4mu17yen7y, methyl 1s-1-phenylethyl amine, n-methyl-1-phenylethylamine, s, s---n,alpha-dimethylbenzylamine, n-methyl-n-1s-1-phenylethyl amine, pubchem18717
PubChem CID 2060073
IUPAC Name (1S)-N-methyl-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
Densità 0.9240g/mL
Punti di ebollizione 74.0°C to 76.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)NHCH3
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.924
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 99+%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine