Learn More
(S)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11905561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905561 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
11915561 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11905561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441095000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1172127-44-4 | Molecular Formula: C25H22FNO4 | Molecular Weight: 419.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1172127-44-4
Formula molecolare C25H22FNO4
Molecular Weight (g/mol) 419.45
Numero MDL MFCD17019320
InChI Key VNYGHKCAXQKZEQ-VWLOTQADSA-N
Sinonimo s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
PubChem CID 44598473
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Nota nome 98% ee
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 122.0°C to 125.0°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 98.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Rotazione specifica − 47.00
Peso formulazione 419.46
Percent Purity 98%,98% ee
Forma fisica Powder