Learn More
(S)-N-FMOC-α-Methylvaline, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11975561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11975561 500 mg 500mg
11965561 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11975561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441155000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 169566-81-8 | Molecular Formula: C21H23NO4 | Molecular Weight: 353.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169566-81-8 , 1634-04-4
Formula molecolare C21H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 353.42
Numero MDL MFCD08752490
InChI Key AWEZXIRZNQCCNN-NRFANRHFSA-N
Sinonimo s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, fmoc-me-val-oh, fmoc-a-me-val-oh, fmoc-s-alpha-methylvaline, s-2-fmoc-amino-2,3-dimethylbutanoic acid, l-valine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-2-methyl, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-methyl-d-isovaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 11394064
SMILES CC(C)C(C)(NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-FMOC-α-Methylvaline
Nota nome 98% ee
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37°C to 53°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 98.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 500 mg
Rotazione specifica 8.4
Solventi residui 10.0% max. (MTBE)
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2,3-dimethylbutanoic acid
Peso formulazione 353.42
Percent Purity 98%,98% ee
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.